グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
192 °C/743 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
cheese; coconut; green; fruity; waxy; herbaceous
SMILES記法
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Antifungal activity of bio-active cell-free culture extracts and volatile organic compounds (VOCs) synthesised by endophytic fungal isolates of Garden Nasturtium.: This research highlights the antifungal properties of 2-Nonanone, demonstrating its potential in biological control and offering an alternative to chemical pesticides in agricultural practices (Santra et al., 2024).
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W278513-1KG-K:4548173972961
W278513-100G-K:4548173972954
W278513-VAR-K:
W278513-25G:
W278513-25G-K:
W278513-4KG-K:
W278513-BULK-K:
W278513-1KG:
W278513-SAMPLE:
W278513-100G:
W278513-SAMPLE-K:
W278513-4KG:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W278513-1KG-K | 4061838192165 |
W278513-25G | |
W278513-25G-K | |
W278513-4KG | |
W278513-SAMPLE | |
W278513-100G | |
W278513-100G-K | 4061838192158 |
W278513-1KG | |
W278513-4KG-K | |
W278513-SAMPLE-K | 4061838181084 |