同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -40°, c = 2 in chloroform
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
147-149 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i17+1,21+1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-WKKCFSIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
488585-VAR:
488585-100MG:
488585-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ricquita D Pollard et al.
The Journal of biological chemistry, 290(25), 15496-15511 (2015-05-08)
Studies in human populations have shown a significant correlation between procollagen C-endopeptidase enhancer protein 2 (PCPE2) single nucleotide polymorphisms and plasma HDL cholesterol concentrations. PCPE2, a 52-kDa glycoprotein located in the extracellular matrix, enhances the cleavage of C-terminal procollagen by