Merck
662291
Sigma-Aldrich
Cholesterol-3,4-13C2
endotoxin tested, 99 atom % 13C
別名:
Cholest-5-en-3,4-13C2-3-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C25H46O
CAS番号:
分子量:
388.64
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
147-149 °C (lit.)
適合性
endotoxin tested
質量シフト
M+2
SMILES記法
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i17+1,21+1
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-WKKCFSIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
662291-VAR:
662291-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ricquita D Pollard et al.
The Journal of biological chemistry, 290(25), 15496-15511 (2015-05-08)
Studies in human populations have shown a significant correlation between procollagen C-endopeptidase enhancer protein 2 (PCPE2) single nucleotide polymorphisms and plasma HDL cholesterol concentrations. PCPE2, a 52-kDa glycoprotein located in the extracellular matrix, enhances the cleavage of C-terminal procollagen by