Merck
C1145
Sigma-Aldrich
コレステロール–PEG 600
別名:
コレステリル-ポリエチレングリコール600セバカート, コレステロール, 水溶性 ヒツジ由来, ポリエチレングリコール600モノ(コレステリル)エーテルセバカート, ポリオキシエチル-コレステリルセバカート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141804
eCl@ss:
39023139
NACRES:
NA.77
フォーム
solid
品質水準
標識化の程度
≥20% cholesterol
light yellow
溶解性
H2O: 60 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
コレステロールは、すべての膜の重要な構成要素の1つです。疎水性、平面、極性のヒドロキシル基、縮合環核、および短い炭化水素尾部で構成されています。
アプリケーション
コレステロール-PEG600は、血管平滑筋細胞内でアポトーシスを誘導する能力を評価するために使用されています。また、メチルβ-シクロデキストリンによるコレステロールの枯渇後の回復にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
コレステロールはステロイドホルモンの前駆体として機能します。胎児の発育と脳の発達において重要な役割を果たします。
物理的形状
半固体から固体。
調製ノート
Proksch, G.J.らの方法により調製しています (Proksch, G.J., and Bonderman, D.P., Clin. Chem., 24, 1924 (1978))。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1145-VAR:
C1145-BULK:
C1145-5G:
C1145-500MG:
C1145-1G:
C1145-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Apoptosis of vascular smooth muscle cells induced by cholesterol and its oxides in vitro and in vivo
Yin J, et al.
Atherosclerosis, 148(2), 365-374 (2000)
M Absi et al.
British journal of pharmacology, 151(3), 332-340 (2007-04-24)
The small and intermediate conductance, Ca2+-sensitive K+ channels (SK(Ca) and IK(Ca), respectively) which are pivotal in the EDHF pathway may be differentially activated. The importance of caveolae in the functioning of IK(Ca) and SK(Ca) channels was investigated. The effect of
The Lipids of Biological Membranes
The Membranes of Cells null
Effects of methyl beta-cyclodextrin on EDHF responses in pig and rat arteries; association between SKCa channels and caveolin-rich domains
Absi M, et al.
British Journal of Pharmacology, 332-340, 332-340 null
Disruption of cholesterol homeostasis in developmental neurotoxicity
Reproductive and Developmental Toxicology null