アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (700041P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (700041P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (700041P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (700041P-50mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-IFAPJKRJSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- リアルタイム質量分析法による直接分析を用いた、ヒト血清中の内因性コレステロールの定量化。: この研究では、重水素標識コレステロールを使用してヒト血清中の内因性コレステロールを定量化する新しい手法について説明し、代謝プロファイリングと診断の進歩をもたらします(Hsieh et al., 2017)。
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
700041P-200MG:
700041P-25MG:
700041P-VAR:
700041P-10MG:
700041P-50MG:
700041P-BULK:
試験成績書(COA)