Merck
LM4100
Avanti
cholesterol (D7)
Avanti Research - A Croda Brand LM4100, methanol solution
別名:
cholest-5-en-3β-ol(d7)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H39D7O
CAS番号:
分子量:
393.70
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM4100-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand LM4100
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-IFAPJKRJSA-N
アプリケーション
Cholesterol (D7) has been used in the preparation of liposome and as an internal standard to determine the retention time calibration.
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (LM4100-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Direct visualization of the conformational dynamics of single influenza hemagglutinin trimers
Das D, et al.
Cell, 174(4), 926-937 (2018)
Generation and quality control of lipidomics data for the alzheimer?s disease neuroimaging initiative cohort
Barupal DK, et al.
Scientific data, 5, 180263-180263 (2018)