フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (LM1304-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1304
濃度
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI Key
ZBOCVGFQVSWMHT-BPNWTSRKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
ホスファチジルセリン(PS)はヒト大脳皮質に存在する酸性リン脂質です。神経組織の細胞膜の内葉に豊富に存在します。
アプリケーション
17:0-14:1 PS(別名:1-ヘプタデカノイル-2-(9Z-テトラデセノイル)-sn-グリセロ-3-ホスホ-L-セリン)は以下の内部標準物質として用いられています。
- タンデム質量分析(MS/MS)を用いた脂質の検出に
- 質量分析(MS)によるヒト初代筋管脂質抽出物中の脂質濃度の測定に
- MSによるリン脂質定量に
- メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)法による脂質抽出に
- 液体クロマトグラフィー(LC)-MS法による脂質定量に
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルセリン(PS)は、Akt、プロテインキナーゼC(PKC)、およびRaf-1シグナル伝達に関連しています。神経細胞の生存、神経突起の成長、およびシナプス形成を支持します。
包装
2 mL琥珀色ガラス密封アンプル(LM1304-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Hee-Yong Kim et al.
Progress in lipid research, 56, 1-18 (2014-07-06)
Phosphatidylserine (PS) is the major anionic phospholipid class particularly enriched in the inner leaflet of the plasma membrane in neural tissues. PS is synthesized from phosphatidylcholine or phosphatidylethanolamine by exchanging the base head group with serine, and this reaction is
Ursula Loizides-Mangold et al.
Journal of lipid research, 53(8), 1522-1534 (2012-05-26)
Glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor biosynthesis takes place in the endoplasmic reticulum (ER). After protein attachment, the GPI anchor is transported to the Golgi where it undergoes fatty acid remodeling. The ER exit of GPI-anchored proteins is controlled by glycan remodeling and
Ulrike Bruning et al.
Cell metabolism, 28(6), 866-880 (2018-08-28)
The role of fatty acid synthesis in endothelial cells (ECs) remains incompletely characterized. We report that fatty acid synthase knockdown (FASNKD) in ECs impedes vessel sprouting by reducing proliferation. Endothelial loss of FASN impaired angiogenesis in vivo, while FASN blockade reduced