Merck
679046
Sigma-Aldrich
Cholesterol-26,26,26,27,27,27-d6
98 atom % D, 97% (CP)
別名:
Cholesterol-26,26,26,27,27,27-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27D6H40O
CAS番号:
分子量:
392.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
bp
360 °C
mp
147-149 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])[C@H](C)CCCC(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3
InChI Key
HVYWMOMLDIMFJA-QSOBUISFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
679046-VAR:
679046-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fubito Nakatsu et al.
The Journal of cell biology, 199(6), 1003-1016 (2012-12-12)
Plasma membrane phosphatidylinositol (PI) 4-phosphate (PtdIns4P) has critical functions via both direct interactions and metabolic conversion to PI 4,5-bisphosphate (PtdIns(4,5)P₂) and other downstream metabolites. However, mechanisms that control this PtdIns4P pool in cells of higher eukaryotes remain elusive. PI4KIIIα, the