安全性情報
700148P
Avanti
sitosterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand 700148P, powder
別名:
(24-ethyl)-heptadeuteriostigmast-5-en-3β-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H43D7O
CAS番号:
分子量:
421.75
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700148P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 700148P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
Sitosterol-d7 is a deuterated sterol. Sitosterol is distributed widely in plants. It regulates the embryonic phase in plants. β-sitosterol biosynthesis occurs via mevalonate and deoxyxylulose pathways.
アプリケーション
Sitosterol-d7 has been used as a deuterated standard in liquid chromatography multiple reaction monitoring (LC-MRM) analysis for the quantification of pollen sterols.
生物化学的/生理学的作用
Sitosterol possesses hypocholesterolemic activity. In addition, it also exhibits anticancer activity in colon carcinoma cells (HT-29). D7-sitosterol is used in spiking ATP binding cassette half-transporter knockout mice to understand sitosterol clearance.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700148P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700148P-BULK:
700148P-VAR:
700148P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
The story of beta-sitosterol-a review
Saeidnia S, et al.
European Journal of Medicinal Plants, 590-609 (2014)