詳細
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (840028P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (840028P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-38(42)48-33-36(34-49-52(46,47)50-35-37(41)40(44)45)51-39(43)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h36-37H,3-35,41H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47);/q;+1/p-1/t36-,37+;/m1./s1
InChI Key
HNPCQASYRKKJRQ-JBEIVTSCSA-M
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
840028P-10MG:
840028P-BULK:
840028P-25MG:
840028P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
840028P-10MG | 4061835228485 |
840028P-25MG | 4061835228492 |