アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850181P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850181P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850181P
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C25H47O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)35-15-17(37-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-36-39(33,34)38-25-23(31)21(29)20(28)22(30)24(25)32;/h17,20-25,28-32H,3-16H2,1-2H3,(H,33,34);1H3/t17-,20-,21-,22+,23-,24-,25-;/m1./s1
InChI Key
BJQNDQRSJKQZAM-RGISUMIPSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- as a substrate for phosphatidyl-myo-inositol mannosyltransferase (PimA) to compare the effect of non-substrate phospholipids on the activity
- as a replacement for mycobacterial membranes in enzymatic assays to measure PimA activity
- as a phospholipid (PL) standard in the ion trap-time of flight (IT-TOF) system to study the fragmentation principles of unique PLs and also used as a nonendogenous PL standard for the quantitative analysis of PLs in nut samples
生物化学的/生理学的作用
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
850181P-VAR:
850181P-BULK:
850181P-500UG:
850181P-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)