Merck
487783
Sigma-Aldrich
Acetanilide-15N
98 atom % 15N
別名:
N-Phenylacetamide-15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO15NHC6H5
CAS番号:
分子量:
136.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
304 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
密度
1.230 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(=O)[15NH]c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i9+1
InChI Key
FZERHIULMFGESH-QBZHADDCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
321.8 °F - closed cup
引火点(℃)
161.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
487783-BULK:
487783-VAR:
487783-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)