Merck
600105
Sigma-Aldrich
L-Cystine-15N2
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
-[SCH2CH(15NH2)CO2H]2
CAS番号:
分子量:
242.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
mp
240 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2][C@@H](CSSC[C@H]([15NH2])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1/i7+1,8+1
InChI Key
LEVWYRKDKASIDU-NHLQVRHMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
600105-BULK:
600105-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)