Merck
488208
Sigma-Aldrich
Benzylamine-15N
98 atom % 15N
別名:
α-Aminotoluene-15N, 15N Labeled benzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH215NH2
CAS番号:
分子量:
108.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
密度
0.990 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2/i8+1
InChI Key
WGQKYBSKWIADBV-VJJZLTLGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
488208-BULK:
488208-VAR:
488208-1G:
488208-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)