Merck
291161
Sigma-Aldrich
4,7,13,16,21-ペンタオキサ-1,10-ジアザビシクロ[8.8.5]トリコサン
98%
別名:
クリプトフィックス® 221
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H32N2O5
CAS番号:
分子量:
332.44
Beilstein:
616444
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5018 (lit.)
密度
1.111 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
InChI Key
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane is a cryptand which is capable of forming complexes with metal cations. It is used to bind or trap cationic guests such as Na+, Cd2+, Zn2+ and Eu3+.
法的情報
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
291161-50G:
291161-1G:
291161-VAR:
291161-5G:
291161-100MG:
291161-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)