Merck
600113
Sigma-Aldrich
L-Arginine-15N4 hydrochloride
98 atom % 15N, 97% (CP)
別名:
SILAC アミノ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NC(15NH)15NH(CH2)3C(15NH2)CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
214.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
≥97% (Chiral Purity)
97% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
Cl[H].[15NH2][C@@H](CCC[15NH]C([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i7+1,8+1,9+1,10+1;
InChI Key
KWTQSFXGGICVPE-JYJSWXFRSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Arginine is an amino acid with a basic side group. In liver, arginine is cleaved to ornithine and urea. Isotope labeled amino acids are required for the production of isotopically labeled proteins.
アプリケーション
L-Arginine-15N4 hydrochloride has been used as a supplement for growing rat hybridoma to generate 15N-labeled monoclonal antibody against GPIHBP1 (glycosylphosphatidylinositol-anchored HDL binding protein 1).
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
600113-BULK:
600113-100MG:
600113-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High-resolution imaging of dietary lipids in cells and tissues by NanoSIMS analysis.
Jiang H, et al.
Journal of Lipid Research, 55, 2156-2166 (2014)
Harvey RA, et al.
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2011)
Isotope labeling for solution and solid-state NMR spectroscopy of membrane proteins.
Verardi R, et al.
Advances in Experimental Medicine and Biology, 992, 35-62 (2012)
Incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver in a cell-free system.
SIMKIN JL and WORK TS
The Biochemical Journal, 67, 617-624 (1957)
The incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver at very short time intervals after administration.
Simkin JL and Sutton CR
The Biochemical Journal, 77, 489-492 (1960)