Merck
643440
Sigma-Aldrich
L-アルギニン-13C6 塩酸塩
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
SILAC アミノ酸, (S)-(+)-2-アミノ-5-[(アミノメチル)アミノ]ペンタン酸-13C6塩酸塩, 13C標識アルギニン, 13C標識アルギニン塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13C(NH)NH13CH2(13CH2)213CH(NH2)13CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
216.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
テクニック
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+6
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].N[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]N[13C](N)=N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChI Key
KWTQSFXGGICVPE-BJPSCUOKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
HIV-1感染ヒト単細胞由来マクロファージのタンパク質合成における宿主細胞の機能、生存、正確な細胞内経路の検討にパルス安定同位体標識法が用いられています。安定同位体標識とLC-MS/MSを組み合わせることで、コロナウイルス感染気管支炎における感染細胞からウイルスタンパク質を同定できました。
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
643440-VAR:
643440-BULK:
643440-250MG:
643440-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gino L Turra et al.
Microbiology spectrum, 9(2), e0080921-e0080921 (2021-09-30)
Import and oxidative folding of proteins in the mitochondrial intermembrane space differ among eukaryotic lineages. While opisthokonts such as yeast rely on the receptor and oxidoreductase Mia40 in combination with the Mia40:cytochrome c oxidoreductase Erv, kinetoplastid parasites and other Excavata/Discoba
Stephanie D Kraft-Terry et al.
Journal of proteome research, 10(6), 2852-2862 (2011-04-20)
Dynamic interactions between human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) and the macrophage govern the tempo of viral dissemination and replication in its human host. HIV-1 affects macrophage phenotype, and the macrophage, in turn, can modulate the viral life cycle. While these processes
Zehan Hu et al.
Cell reports, 28(13), 3486-3496 (2019-09-26)
The target of rapamycin complex 1 (TORC1) is a master regulator of cell homeostasis, which promotes anabolic reactions and synchronously inhibits catabolic processes such as autophagy-mediated protein degradation. Its prime autophagy target is Atg13, a subunit of the Atg1 kinase
Koshi Imami et al.
Molecular cell, 72(1), 84-98 (2018-09-18)
Emerging evidence indicates that heterogeneity in ribosome composition can give rise to specialized functions. Until now, research mainly focused on differences in core ribosomal proteins and associated factors. The effect of posttranslational modifications has not been studied systematically. Analyzing ribosome
Ye Dee Tay et al.
Cell reports, 26(6), 1654-1667 (2019-02-07)
NDR/LATS kinases regulate multiple aspects of cell polarity and morphogenesis from yeast to mammals. Fission yeast NDR/LATS kinase Orb6 has been proposed to control cell polarity by regulating the Cdc42 guanine nucleotide exchange factor Gef1. Here, we show that Orb6
関連コンテンツ
タンパク質構造は、タンパク質機能推定に活用できる有用な情報を提供します。タンパク質構造と、タンパク質相互作用、発現レベル、および位置のマッピングの研究により、疾患バイオマーカーと治療のための潜在的な薬剤標的の同定が可能になります。
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.