Merck
748935
Sigma-Aldrich
L-シトルリン-5-13C,4,4,5,5-d4
97 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
S-2-アミノ-5-ウレイドペンタン酸-5-13C-4,4,5,5-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CONH13CD2CD2CH2CH(NH2)COOH
CAS番号:
分子量:
180.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
97 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)[13C]([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,3+1D2
InChI Key
RHGKLRLOHDJJDR-BRCPYFOBSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
748935-BULK:
748935-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1