Merck
724041
Sigma-Aldrich
NG,NG-ジメチル-d6-L-アルギニン 二塩酸塩
98 atom % D, 95% (CP)
別名:
asym-ジメチル-d6-アルギニン, ADMA-d6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D6H14Cl2N4O2
分子量:
281.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
powder
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1/i1D3,2D3;;
InChI Key
SYLNVYJOPZWPJI-WTPXGJEESA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
724041-BULK:
724041-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)