Merck
609080
Sigma-Aldrich
L-アルギニン-(グアニジンイミノ-15N2) 塩酸塩
98 atom % 15N, 98% (CP)
別名:
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-(guanidineimino-15N2), 15N Labeled L-arginine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NC(15NH)NH(CH2)3C(NH2)CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
212.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
98% (CP)
光学活性
[α]20/D +22°, c = 12 in 10% HCl
テクニック
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cl.N[C@@H](CCCNC([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i8+1,9+1;
InChI Key
KWTQSFXGGICVPE-SXTJCFDNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
609080-1G:
609080-BULK:
609080-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)