Merck
660795
Sigma-Aldrich
L-アルギニン-(グアニジンイミノ-15N2) 塩酸塩
endotoxin tested, 98 atom % 15N
別名:
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-(guanidineimino-15N2), 15N Labeled L-arginine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NC(15NH)NH(CH2)3C(NH2)CO2H · HCl
CAS番号:
分子量:
212.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
mp
226-230 °C (dec.) (lit.)
適合性
endotoxin tested
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cl.N[C@@H](CCCNC([15NH2])=[15NH])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i8+1,9+1;
InChI Key
KWTQSFXGGICVPE-SXTJCFDNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Any other use is the sole responsibility of the end user.
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
660795-BULK:
660795-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)