Merck
736139
Sigma-Aldrich
L-アルギニン-α-15N 塩酸塩
98 atom % 15N, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(15NH2)COOH · HCl
分子量:
211.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
形状
powder
テクニック
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
226-230 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
Cl.NC(=N)NCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1/i7+1;
InChI Key
KWTQSFXGGICVPE-OMEWPDABSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
736139-VAR:
736139-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)