Merck
725641
L-Arginine-1-13C dihydrate
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC5H14N4O2 · 2H2O
分子量:
211.22
UNSPSCコード:
12352209
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
powder
質量シフト
M+1
SMILES記法
NC(NCCC[C@H](N)[13C](O)=O)=N.O.O
WGK
WGK 1
Jan Code
725641-BULK:
725641-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)