Merck
486809
Sigma-Aldrich
L-グルタミン-(アミン-15N)
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCO(CH2)2CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
147.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
NC(=O)CC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-OGWWSMAPSA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
486809-BULK:
486809-VAR:
486809-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Min Yuan et al.
Nature protocols, 14(2), 313-330 (2019-01-27)
Targeted tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) has been extremely useful for profiling small molecules extracted from biological sources, such as cells, bodily fluids and tissues. Here, we present a protocol for analysing incorporation of the non-radioactive stable isotopes carbon-13 (13C) and
Vanessa Byles et al.
Molecular metabolism, 53, 101309-101309 (2021-07-26)
The mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) is dynamically regulated by fasting and feeding cycles in the liver to promote protein and lipid synthesis while suppressing autophagy. However, beyond these functions, the metabolic response of the liver to feeding