Merck
277134
Sigma-Aldrich
Sodium biphenyl complex
in 2-ethoxyethyl ether
別名:
Biphenyl sodium complex solution, Sodium biphenyl complex
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H5 · Na
CAS番号:
分子量:
177.20
Beilstein:
3989646
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.6 (vs air)
形状
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
包装
pk of 20 × 15 mL
濃度
in 2-ethoxyethyl ether
密度
1.1 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
InChI Key
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium biphenyl reagent is used to cleave the covalent fluorine bonds in organic compounds and biological samples. The liberated fluoride ions are determined spectrophotometrically or with the fluoride ion electrode.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
277134-BULK:
277134-1PAK-PW:
277134-1PAK:
277134-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sodium biphenyl method for determination of covalently bound fluorine in organic compounds and biological materials.
Venkateswarlu P.
Analytical Chemistry, 54(7), 1132-1137 (1982)
Determination of organically bound fluorine using sodium biphenyl reagent and a fluoride?specific ion electrode.
Jones BC, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 60(7), 1036-1039 (1971)