Merck
916994
Sigma-Aldrich
Alkyl naphthalene sulfonate sodium salt
別名:
Alkylated naphthalene sulfonic acid sodium salt, Sodium alkylnapthalene sulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
slightly tan
pH
7.5-10.5 (5%aqueous solution)
bp
212 °F
アプリケーション
This is an ionic surfactant mixture. It provides excellent wetting, dispersing, hydrotroping and medium to low foaming. It offers acid and base stability, hard-water tolerance and high temperature stability.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
916994-500G:
916994-BULK:
916994-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)