Merck
463299
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate 4-tert-butylphenyl ether
average Mn ~380
別名:
Butoxynol-5 carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H4(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~4
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~380
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCO.OCC(O)=O.CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O.C2H4O3.C2H6O2/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h4-7,11H,1-3H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI Key
OAGSUPHYBVNDLY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Anionic surfactant.
Emulsifier for metal-working fluids.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
463299-1L:
463299-BULK:
463299-VAR:
463299-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)