Merck
473197
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)4-ノニルフェニル3-スルホプロピルエーテル カリウム塩
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.473
bp
81 °C (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[S](=O)(=O)([O-])CCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOc1ccc(cc1)CCCCCCCCC
InChI
1S/C58H110O24S.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-57-11-13-58(14-12-57)82-55-54-81-53-52-80-51-50-79-49-48-78-47-46-77-45-44-76-43-42-75-41-40-74-39-38-73-37-36-72-35-34-71-33-32-70-31-30-69-29-28-68-27-26-67-25-24-66-23-22-65-21-20-64-19-18-63-17-16-62-15-9-56-83(59,
InChI Key
RCHNVNBUJMZZIL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)4-ノニルフェニル3-スルフォプロピルエーテルカリウム塩は、穏やかなポリオキシエチレンスルホン酸アニオンとして使用できるアニオン性PEG誘導体です。
アプリケーション
ポリ(エチレングリコール)4-ノニルフェニル3-スルフォプロピルエーテルカリウム塩は、スーパーキャパシターに使用する階層的β-Ni(OH)2ミクロスフェアおよび酸化ニッケル中空スフェアの製作において、アニオン性界面活性剤として使用できます。
ポリ(エチレングリコール)4-ノニルフェニル3-スルフォプロピルエーテルカリム塩は、約40°Cから100°Cよりも高温で実施される増幅反応中に熱安定性DNAポリメラーゼを保護するために有効であることも実証されています。
TaqなどのDNAポリメラーゼは、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)などのサーマルサイクリング反応に使用される高温において、次第に不活性化しますサーマルサイクリングプロセス中にポリ(エチレングリコール)4-ノニルフェニル3-スルフォプロピルエーテルカリウム塩と接触させることで熱安定性DNAポリメラーゼをこのような熱不活性化から保護でき、増幅の特異性が改善されることが明らかになっています。
物理的形状
約20 EO/モル
法的情報
熱安定性DNAポリメラーゼ(Taqポリメラーゼを含みますが、これに限定されません)と組み合わせたこの製品の組成は、米国特許第7,972,828号および関連の海外特許で保護されています。さらに、この製品の使用は、米国特許第8,404,464号および関連の海外特許で保護される場合があります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
473197-100G:
473197-BULK:
473197-250G:
473197-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fabrication of novel hierarchical beta-Ni (OH) 2 and NiO microspheres via an easy hydrothermal process
Kuang D, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(14), 5508-5513 (2009)
Reactive CeO2 nanofluids for UV protective films
Maniglia R, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 506(4), 346-354 (2017)
Solvent-free protein liquids and liquid crystals.
Adam W Perriman et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(34), 6242-6246 (2009-07-16)
Rational synthesis of hierarchically porous NiO hollow spheres and their supercapacitor application
Yan X, et al.
Materials Letters, 95(14), 1-4 (2013)
Functionalized ZnO nanoparticles with liquidlike behavior and their photoluminescence properties
Bourlinos AB, et al.
Small, 2(4), 513-516 (2006)