Merck
463280
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate oleyl ether
average Mn ~700
別名:
Oleth-10 carboxylic acid, Oleth-3 carboxylic acid, Oleth-6 carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)xCH=CH(CH2)8(OCH2CH2)yOCH2CO2H, x = 5-7, y~2
CAS番号:
分子量:
901.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~700
不純物
≤1.5% NaCl
6-10% water
屈折率
n20/D 1.461
密度
0.99 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCCO.OCC(O)=O.[H]\C(CCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO.[H]\C(CCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCO
InChI
1S/C18H36O.C17H34O.C16H32O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3;8-9,18H,2-7,10-17H2,1H3;7-8,17H,2-6,9-16H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2/b10-9-;9-8-;8-7-;;
InChI Key
UWYGJWXPMKLMHK-CDQAOSTISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Anionic surfactant.
Emulsifier for metal-working fluids.
特徴および利点
Insensitive to hard water.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
463280-100ML:
463280-VAR:
463280-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)