Merck
P4019
Sigma-Aldrich
Brij® S20
別名:
ポリエチレングリコールオクタデシルエーテル, ポリオキシエチレン 20 ステアリルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H37(OCH2CH2)nOH, n~20
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
mp
44-46 °C (lit.)
HLB
15
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
InChI Key
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brij® S20は、ポリオキシエチレンエーテルクラスに属する界面活性剤です。主として、薬剤の溶解性を改善するために医薬品に使用されています。また、さまざまな表面にグラフトして色素の細胞内取り込みを増強することができます。
アプリケーション
  • シリマリンの経口投与用ナノ構造脂質キャリア:2 型糖尿病およびメタボリックシンドロームモデルにおける吸収と in vivo での有効性の改善:本研究では、シリマリンの経口投与用ナノ構造脂質キャリアの開発に Brij® S20 を使用しています。この研究結果は、2 型糖尿病およびメタボリックシンドロームの治療におけるシリマリンの吸収と有効性の向上を示しており、薬物送達システムの改善における Brij® S20 の潜在的可能性を強調しています(Piazzini et al., 2019)。
  • 生物工学的植物保護のための水系分散液のエレクトロスピニングによる、ナノファイバー中の水安定型完全生分解性マイクロ粒子:この研究では、Brij® S20 を使用して、エレクトロスピニングにより、ナノファイバー中の水安定型生分解性マイクロ粒子を生成しています。これらのマイクロ粒子は生物工学的植物保護用に設計されており、農業バイオテクノロジーにおける Brij® S20 の潜在能力を示しています。(Bansal et al., 2012)。
法的情報
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
P4019-BULK:
P4019-VAR:
P4019-500G:
P4019-1KG:
P4019-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Nanostructured lipid carriers as promising delivery systems for plant extracts: The case of silymarin
Piazzini V, et al.
Applied Sciences, 8(7), 1163-1163 (2018)
Brij-grafted-chitosan copolymers with function of P-glycoprotein modulation: Synthesis, characterization and in vitro investigations
Xiong W, et al.
Carbohydrate Polymers, 204, 89-96 (2019)
Wei Xiong et al.
International journal of nanomedicine, 13, 3781-3793 (2018-07-11)
Berberine (BBR) is a plant-derived benzylisoquinoline alkaloid and has been demonstrated to be a potential treatment for various chronic diseases. The poor water solubility and P-glycoprotein (Pgp)-mediated drug efflux are the main challenges for its further application in a clinical
S Rahima Benhabbour et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 158(1), 63-71 (2011-11-01)
Lipid-based oil-filled nanoparticles (NPs) with a high concentration of surface-chelated nickel (Ni-NPs) were successfully prepared using a Brij 78-NTA-Ni conjugate synthesized with Brij 78 (Polyoxyethylene (20) stearyl ether) and nitrilotriacetic acid (NTA). The facile incorporation of the Brij 78-NTA-Ni conjugate
L Realini et al.
Journal of clinical microbiology, 35(11), 2791-2794 (1997-11-14)
We report on the influences of polyoxyethylene stearate (POES), PANTA, and pH on primary cultures of Mycobacterium genavense in BACTEC vials. As a model for primary cultures from tissue, seven different strains first isolated from AIDS patients (five from Switzerland