Merck
421308
Sigma-Aldrich
MERPOL® HCS surfactant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
転移温度
cloud point 90 °C (1.7 wt. % aqueous solution)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
15
アプリケーション
Nonionic, ethylene oxide condensate. General purpose detergent and wetting agent.
法的情報
MERPOL is a registered trademark of Stepan Co.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
421308-BULK:
421308-250ML:
421308-VAR:
421308-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)