295973
N-フェニル-ビス(トリフルオロメタンスルホンイミド)
99%
別名:
1,1,1-トリフルオロ-N-フェニル-N-[(トリフルオロメチル)スルホニル]メタンスルホンアミド, N,N-ビス(トリフルオロメチルスルホニル)アニリン, N-フェニル-トリフルオロメタンスルホンイミド, NSC 240874, フェニルトリフルイミド
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
100-102 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6NO4S2/c9-7(10,11)20(16,17)15(6-4-2-1-3-5-6)21(18,19)8(12,13)14/h1-5H
InChI Key
DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
両性α-ボリルアルデヒドの合成
ロイコセプトロイドA~Dの基本環骨格のエナンチオ選択的合成
モノアミン再取り込みインヒビターNS9544アセタートの立体選択的合成
立体選択的スルホキシド化
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
295973-1G:
295973-5G:
295973-BULK:
295973-VAR:
295973-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック