About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2F6NNaO4S2
CAS番号:
分子量:
303.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
257.1-258.4 °C
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Na])S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Na/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChI Key
YLKTWKVVQDCJFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナトリウムビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミドは、バッテリーや燃料電池の電解液として機能します。また、ルイス酸やイオン液体としても用いられます。
アプリケーション
用途:
- 電池及び燃料電池の電解液
- イオン性液体
- ルイス酸
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
762377-BULK:
762377-VAR:
762377-1G:
762377-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
A simple access to metallic or onium bistrifluoromethanesulfonimide salts
Arvai, R.; et al.
Tetrahedron, 65, 5361-5368 (2009)
A simple access to metallic or onium bistrifluoromethanesulfonimide salts
Arvai R, et al.
Tetrahedron, 65(27), 5361-5368 (2009)