Merck
410241
Sigma-Aldrich
過塩素酸ナトリウム
ACS reagent, ≥98.0%
別名:
過塩酸ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaClO4
CAS番号:
分子量:
122.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98.0%
形状
powder or chunks
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.0 (25 °C, 5%)
mp
468 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 2096 g/L at 20 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES記法
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
過塩素酸ナトリウムは水溶性の過塩素酸塩です。塩素酸ナトリウム水溶液を電気分解することにより得られます。強い酸化剤です。多孔質シリコンに過塩素酸ナトリウムを含浸することにより、研究されてきた爆発性複合材料が生成されます。
アプリケーション
  • シリカ-ポリ(ビニルアルコール)複合エアロゲル: 固体ナトリウム電池用の有望な電解質。: この研究では、固体ナトリウム電池の革新的な電解質として機能するシリカ-ポリ(ビニルアルコール)複合エアロゲルの開発における過塩素酸ナトリウムの使用に焦点を当てています。この研究は、過塩素酸ナトリウムがバッテリーの性能と安全性を向上させる役割を強調し、エネルギー貯蔵技術の進歩の可能性を示しています(Vareda JP et al., 2024)。
  • 電気化学用途向けの 1-エチル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボレートとテトラエチレングリコールジメチルエーテルのバランスを備えたナトリウムイオン伝導ゲルポリマー電解質。: この研究は、ナトリウムイオン電池用のゲルポリマー電解質の開発における過塩素酸ナトリウムの使用を実証し、次世代のエネルギー貯蔵システムに不可欠な導電性と安定性のバランスを提供します(Patel M et al., 2024)
  • -30 °C で動作する曲げ可能な準固体水性ナトリウムイオン電池。: この研究では、過塩素酸ナトリウムを使用して、柔軟で低温で動作可能なナトリウムイオン電池を開発し、ポータブルおよびウェアラブル電子デバイスに大きな進歩をもたらし、過酷な条件での過塩素酸ナトリウムの適応性と効率性を強調しています(Gui Q et al., 2024)。
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
410241-BULK:
410241-2.5KG:
410241-6X500G:
410241-12KG:
410241-500G:
410241-VAR:
410241-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Santaji Nalwade et al.
Scientia pharmaceutica, 79(1), 69-84 (2011-05-28)
A simple, precise and rapid stability-indicating ultra-performance liquid chromatography (UPLC) method is developed for the simultaneous quantitative determination of Telmisartan, Amlodipine besylate and Hydrochlorothiazide from their innovative poly pill combination drug product in the presence of degradation products. It involves
Changyong Zhang et al.
Water research, 145, 220-230 (2018-08-25)
Ammonia nitrogen removal from wastewaters has gained much attention in recent decades as a result of the environmental problems associated with discharge of excessive amounts of this critical nutrient including eutrophication of receiving waters, generation of offensive odours as a
Thermal analysis of the exothermic reaction between galvanic porous silicon and sodium perchlorate.
Becker CR, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 2(11), 2998-3003 (2010)
Synthesis of sulfones using sodium perchlorate as a catalyst under neutral conditions.
Bandgar BP, et al.
New. J. Chem., 26(9), 1105-1107 (2002)
Cheng Ma et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(5), 1700996-1700996 (2018-06-08)
Solid-state polymer electrolytes (SPEs) with high ionic conductivity are desirable for next generation lithium- and sodium-ion batteries with enhanced safety and energy density. Nanoscale fillers such as alumina, silica, and titania nanoparticles are known to improve the ionic conduction of