Merck
381225
Sigma-Aldrich
過塩素酸ナトリウム 水和物
99.99% trace metals basis
別名:
Perchloric acid sodium salt hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaClO4 · xH2O
分子量:
122.44 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
crystalline
組成
Degree of hydration, ≤1
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
過塩素酸ナトリウムは、スズの表面不動態化を防止することにより、スズと乳酸との反応による水素生成を促進するために使用される場合があります。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
381225-500G:
381225-5KG:
381225-100G:
381225-VAR:
381225-BULK:
381225-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrogen generation by tin corrosion in lactic acid solution promoted by sodium perchlorate
Deyab MA.
Journal of Power Sources, 268, 765-770 (2014)
Laura A Hager et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(32), 12040-12049 (2019-07-12)
Quadruplex nucleic acids - DNA/RNA secondary structures formed in guanine rich sequences - proved to have key roles in the biology of cancers and, as such, in recent years they emerged as promising targets for small molecules. Many reports demonstrated
Katharina Ruthsatz et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 38(11), 1416-1425 (2018-07-31)
Chemical, physical and biological environmental stressors may affect the endocrine system, such as the thyroid hormone (TH) axis in larval amphibians with consequences for energy partitioning among development, growth and metabolism. We studied the effects of two TH level affecting
Deniz Ucar et al.
Environmental technology, 37(2), 183-191 (2015-06-24)
Nitrate and perchlorate were identified as significant water contaminants all over the world. This study aims at evaluating the performances of the heterotrophic-autotrophic sequential denitrification process for reductive nitrate and perchlorate removal from drinking water. The reduced nitrate concentration in
Christopher Polonyi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(31), 11941-11949 (2014-06-27)
The ability of the anticancer active drug cisplatin to exert biological activity through interference with nucleic acid function is well documented. Since kinetics play a key role in determining product distributions in these systems, methods for accurate documentation of reactivity