Merck
906700
Sigma-Aldrich
過塩素酸ナトリウム
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥98.0%
別名:
過塩酸ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaClO4
CAS番号:
分子量:
122.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
製品種目
Redi-Dri
アッセイ
≥98.0%
形状
powder
pH
6-8 (25 °C, 5% in water)
mp
468 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.05%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES記法
[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
906700-BULK:
906700-500G:
906700-100G:
906700-VAR:
906700-2.5KG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.