Merck
933953
Sigma-Aldrich
Sodium difluoro(oxalato)borate
greener alternative
≥99%, battery grade
別名:
NaDFOB, NaFOB, Sodium difluoro(ethanedioato)borate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2BF2NaO4
CAS番号:
分子量:
159.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
NACRES:
NA.21
グレード
battery grade
品質水準
詳細
Application: Battery manufacturing
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.2% H2O
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
微量陽イオン
Ca: ≤20 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤20 ppm
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=C1C(O[B-](F)(F)([Na+])O1)=O
詳細
ジフルオロ(オキサラト)ホウ酸ナトリウム (NaDFOB)は、高純度で 水分含量の低い、結晶性白色粉末で、 電池技術の分野で注目を集めるようになっています。NaDFOBは、 ジフルオロ(オキサラト)ホウ酸リチウムに相当するナトリウム塩で、極性有機溶媒に溶解するため (炭酸エステル中で>1.0 M)、電池電解液への使用に最適です。 NaClO4を上回る優れた電気化学的安定を示し、 NaDFOBを使用した炭酸エステル電解液は、 5.5V(vs Na+/Na)を超える電位窓を示します。本NaDFOBは、その純度を確保するため厳格に製造されており、 広範囲の電池用途で効果的に使用することが可能です 。
メルクは、「グリーンケミストリーの12原則」の1つ以上に準拠した、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお届けすることを目指しています。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
純度≥99%のジフルオロ(オキサラト)ホウ酸ナトリウム バッテリーグレード製品は、ナトリウムイオン電池(SIB)向けの高い汎用性の添加剤です。NaClO4やNaPF6が溶媒に依存した性能を示すのとは異なり、NaDFOBはSIBで一般的に使用される幅広い溶媒との優れた適合性を示します。 さらに、NaDFOBは安定で、空気や水と接触した際に毒性または有害な物質を生成しません。最近の研究では、添加剤としてNaDFOBを組み込むことで、グラファイト負極の充放電容量およびサイクル特性が大幅に向上することが示されています。別の研究では、NaDFOBがグラファイト負極表面上の固体電解質界面(SEI)膜の形成に寄与し、極めて安定な電解質/電極界面が得られることが示唆されています。これらの利点から、ジフルオロ(オキサラト)ホウ酸ナトリウムは、さまざまな用途においてナトリウムイオン電池の性能と安定性を向上させる有望なソリューションとなります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
933953-BULK:
933953-VAR:
933953-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sodium Difluoro(oxalato)borate as An Electrolyte Additive to Improve the Electrochemical Performance of Graphite Anode
Yang-yang Yao, et al.
International Journal of Electrochemistry, 21, 387-392 (2015)