powder
mp
>200 °C
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Mg]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Mg/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
InChI Key
DMFBPGIDUUNBRU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マグネシウムビス(トリフルオロメタンスルホンイミド)(Mg(TFSI)2)は強力なマグネシウムルイス酸です。有機合成の触媒として用いられています。例えば、ニトリルイミンとアルケンとの反応によるジヒドロピラゾールの合成に用いられています。また、Mg(TFSI)2塩はイオン伝導度研究、輸率測定、ゲルポリマー電解質(GPE)系の電気化学的性質にも有用です。
マグネシウムビス(トリフルオロメタンスルホンイミド)は、マグネシウムトリフルイミドとも呼ばれ、フェノールやアルコールのアセチル化、アミンによるラクトンのアミノ分解、カルボニル化合物によるシロキシアルキンの[2 + 2]付加環化、1,6-ジエンの環化異性化、フリーデルクラフツアシル化、およびクマリンの合成などのさまざまな有機反応において無機触媒として使用できます。
アプリケーション
- 充電式電池の研究:充電式Mgイオン電池の研究でマグネシウムビス(トリフルオロメタンスルホンイミド)がアノード材料のモデルとして使用され、電池の開発および応用に革新をもたらす可能性のある原子レベルおよびメソスケールの機構に関する重要な知見を提供しています(Kravchyk et al., 2018)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
753424-1G:
753424-BULK:
753424-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Magnesium bis (trifluoromethane) sulfonimide: An efficient catalyst for the synthesis of coumarins under solvent-free conditions
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 144, 411-414 (2013)
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(23), 12100-12111 (2019-04-26)
To achieve a sustainable-energy society in the future, next-generation highly efficient energy storage technologies, particularly those based on multivalent metal negative electrodes, are urgently required to be developed. Magnesium rechargeable batteries (MRBs) are promising options owing to the many advantageous