Merck
715301
Sigma-Aldrich
マンガン ビス(トリフルオロメタンスルホナート)
別名:
マンガン トリフルオロメタンスルホナート, マンガントリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2F6MnO6S2
CAS番号:
分子量:
353.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
core: manganese
reagent type: catalyst
不純物
5% metallic Mn
mp
>400 °C
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Mn]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Mn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI Key
HEYNLDRKZOOEDN-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
マンガンビス(トリフルオロメタンスルホン酸)は、マンガントリフラートとしても知られています。各種炭化水素の酸化、エポキシ化、C-H酸化反応などの有機合成における触媒として用いられています。
アプリケーション
下記のための触媒:
  • ビギネリ反応
  • メタノリシス
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
715301-1G:4548173924205
715301-VAR:
715301-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
715301-1G4061832849423