About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H22Mn
CAS番号:
分子量:
269.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
core: manganese
reagent type: catalyst
密度
1.090 g/cm3 at 25 °C
SMILES記法
[Mn].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.Mn/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h2*3-7H,1-2H3;
InChI Key
CRDYYRDPRXAYHD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
710490-1G:
710490-VAR:
710490-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック