Merck
409324
Sigma-Aldrich
ヨウ化アルミニウム
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
別名:
ヨウ化アルミニウム(III), 三ヨウ化アルミニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlI3
CAS番号:
分子量:
407.70
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 178 °C)
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
360 °C (lit.)
mp
191 °C (lit.)
密度
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
I[Al](I)I
InChI
1S/Al.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aluminum iodide (AlI3) is a strong Lewis acid that is used as an electrolyte additive in electrochemical energy storage and conversion devices.
アプリケーション
Aluminum iodide can be used as:
  • An electrolyte additive for the pretreatment of Li metal electrodes. The addition of AlI3 provides a durable Li interface with high Li cyclability.
  • A homogeneous redox mediator for rechargeable Al-CO2batteries with high discharge voltage and a high capacity. These secondary batteries are promising rechargeable systems for future grid energy storage applications.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
409324-35G:
409324-1G:4548173988504
409324-25G:
409324-VAR:
409324-1G-PW:
409324-5G-PW:
409324-5G:4548173988511
409324-25G-PW:
409324-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)