Merck
250066
Sigma-Aldrich
臭化アルミニウム 溶液
anhydrous, 1.0 M in dibromomethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AlBr3
CAS番号:
分子量:
266.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード:
anhydrous
フォーム:
liquid
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 81.3 °C)
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
濃度
1.0 M in dibromomethane
密度
2.522 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
250066-VAR:
250066-BULK:
250066-100ML:4548173934099
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)