About This Item
実験式(ヒル表記法):
BBr3
CAS番号:
分子量:
250.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
蒸気密度
8.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 14 °C)
アッセイ
≥99.99%
フォーム
liquid
bp
~90 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
密度
2.60 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
InChI Key
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
三臭化ホウ素(BBr3)は強力なルイス酸であり、一般にエーテルの脱保護用試薬として使用されています。アルキルアリールエーテルは、アルキル-酸素結合で開裂してArOHと臭化アルキルを生じます。BBr3が、標準的な酸性条件下では脱保護できないアセタールを切断するために使用されることもありました。同様に、ベンジルオキシカルボニル基およびtert-ブトキシカルボニル基などのアミノ酸保護基は、BBr3によって脱保護することができます。デオキシベルノレピン、ベルノレピンおよびベルノメニンの調製において、炭水化物誘導体およびポリ酸素化中間体の脱保護にも使用できます。
アプリケーション
アルキンと共に2-アルケニルジブロモボランを生成し、これはBBNと比較したときDiels-Alder反応において逆の位置選択を示します。1-アルキンから生成された中間体はハロゲン化アルキルとカップリングして三置換アルケンを生成します。キラルスルホンアミドとの反応により、キラルグリシドールエステル、酢酸ジオール、β-ヒドロキシエステルおよびアミノ酸エステルの前駆体が生じます。グループ13~15の半導体材料の前駆体の合成に有用です。
以下の合成に用いる反応剤です。
- 医薬中間体の6-ニトロ-L-DOPA
- 立体保護されたカルバゾイルボラン部分を持つ発光性ポリスチレン誘導体
- Wurtz型還元的カップリング反応を経由する高品質ホウ素ドープ型グラフェン
- 向上したエピトープ密度を持つ(+)-メタンフェタミン共役ワクチンの合成に用いるメルカプト-(+)-メタンフェタミンハプテン類
- マイクロメートルサイズの有機分子-DNAハイブリッド構造体
- 求電子的芳香族ボリル化反応を経由するボラン錯体
- 5-HT2Cレセプターアゴニスト
- アルツハイマー病の治療に用いるβ-セクレターゼ(BACE1)インヒビターである、第三級アミノ基を持つビフェニル誘導体
- 近赤外領域での強蛍光発光性π-拡張型ホウ素アザジピロメテン部分ユニット
- メトキシ置換N-フェネチルイミドの分子内環化を経由するテトラヒドロイソキノリン誘導体
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230367-25G:4548173927626
230367-100G:4548173927619
230367-5G:4548173927633
230367-VAR:
230367-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Michael S. Lube et al.
Inorganic chemistry, 35(17), 5007-5014 (1996-08-14)
The 1:1 mole ratio reactions of boron trihalides (BX(3)) with tris(trimethylsilyl)phosphine [P(SiMe(3))(3)] produced 1:1 Lewis acid/base adducts [X(3)B.P(SiMe(3))(3), X = Cl (1), Br (2), I (5)]. Analogous 1:1 mole ratio reactions of these boron trihalides with lithium bis(trimethylsilyl)phosphide [LiP(SiMe(3))(2)] produced
Tetrahedron Letters, 29, 1811-1811 (1988)
Tetrahedron Letters, 34, 3071-3071 (1993)
Tetrahedron Letters, 32, 2857-2857 (1991)
Boron Tribromide
Suzuki A, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 2015(34), 7460-7467 (2001)