Merck
476668
Sigma-Aldrich
ブロモビス(ジメチルアミノ)ボラン
97%
別名:
1-ブロモ-N,N,N',N'-テトラメチルボランジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2N]2BBr
CAS番号:
分子量:
178.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
20-28 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)B(Br)N(C)C
InChI
1S/C4H12BBrN2/c1-7(2)5(6)8(3)4/h1-4H3
InChI Key
UBDPZBLACZIAPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • 分子内環化
  • 白金ボリルホスフィンブロモ錯体の合成に用いる酸化的付加
  • フルオレニルトリピラゾリルボラート配位子の合成
  • 剛性骨格共役ポリマーの合成
  • エポキシドのハロヒドリンへの変換
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.0 °F - closed cup
引火点(℃)
53.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
476668-10ML:
476668-BULK:
476668-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)