Merck
279730
Sigma-Aldrich
トリス(ジメチルアミノ)ボラン
97%
別名:
NSC 379532, ヘキサメチルボラントリアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
B(N(CH3)2)3
CAS番号:
分子量:
143.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
147-148 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
密度
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)B(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18BN3/c1-8(2)7(9(3)4)10(5)6/h1-6H3
InChI Key
SOLWORTYZPSMAK-UHFFFAOYSA-N
詳細
トリス(ジメチルアミノ)ボランは、マクロラクタム化試薬として一般的に使用されている有機ボランです。また、第一級および第二級アミンのアミノ基転移によるトリス(アルキルアミノ)ボラン類似体の調製にも使用できます。
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • Ni上に析出させたB-C-N複合フィルム
  • 還元反応
  • リチウムボロンイミダゾラート構造体の高分子錯体
  • ワンポット酸化的アミノ化
  • ボロニウム塩および三座ボラート配位子の合成
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-5.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
279730-BULK:
279730-VAR:
279730-50G:
279730-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 32, 639-639 (1991)
Journal of Organometallic Chemistry, 303, 324-324 (1986)