蒸気圧
29.72 psi ( 55 °C)
9.05 psi ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
濃度
1.0 M in methylene chloride
密度
1.326 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
InChI Key
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ボロントリクロリド溶液は、BN-フェナントレンの合成におけるルイス酸触媒として使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
178934-BULK:
178934-100ML:4548173110042
178934-25ML:
178934-PZ:
178934-2L:4548173360584
178934-4X10ML:
178934-VAR:
178934-1L:
178934-4X25ML:4548173309132
178934-800ML:4548173110059
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
178934-100ML | 4061838754035 |
178934-800ML | 4061838754066 |
178934-25ML | 4061838083890 |
178934-2L | 4061838754042 |
178934-4X10ML | |
178934-4X25ML | 4061838754059 |