Merck
383260
Sigma-Aldrich
ヨウ化ゲルマニウム(II)
≥99.8% trace metals basis
別名:
二ヨウ化ゲルマニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
GeI2
CAS番号:
分子量:
326.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥99.8% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: germanium
不純物
≤2000.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
5.37 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Ge]I
InChI
1S/GeI2/c2-1-3
InChI Key
IAGYEMVJHPEPGE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
本試薬はカルベンと反応して安定なイオン性付加体を生成します
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
383260-5G:
383260-1G:4548173993799
383260-VAR:
383260-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiaotong Wu et al.
Chemistry, an Asian journal, 13(13), 1654-1659 (2018-04-28)
Colloidal nanocrystals (NCs) of metal halide perovskite have recently aroused great research interest, due to their remarkable optical and electronic properties. We report a solution synthesis of a new member in this category, that is, all-inorganic lead-free cesium germanium iodine
Inorganic Chemistry, 32, 1541-1541 (1993)
Kohei Nishimura et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(34), 31105-31110 (2019-08-07)
In the composition of Q0.1(FA0.75MA0.25)0.9SnI3, Q is replaced with Na+, K+, Cs+, ethylammonium+ (EA+), and butylammonium+ (BA+), respectively, and the relationship between actually measured lattice strain and photovoltaic performances is discussed. The lattice strain evaluated by the Williamson-hall plot of