Merck
208450
Sigma-Aldrich
塩化ゲルマニウム(IV)
99.99% trace metals basis
別名:
四塩化ゲルマニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
GeCl4
CAS番号:
分子量:
214.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
蒸気圧
76 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: germanium
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
83 °C (lit.)
mp
−49.5 °C (lit.)
密度
1.844 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cl[Ge](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Ge/c1-5(2,3)4
InChI Key
IEXRMSFAVATTJX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
四塩化ゲルマニウムは、低原子価ゲルマニウム化合物の詳細な研究で用いられた無色結晶性物質であるGe2Cl6のマイクロ波調製において使用される可能性があります。GeCl4 は、ゲルマニウムカルコゲナイド薄膜のプラズマ気相堆積において使用される可能性があります。 GeCl4は、トリフェニルホスフィンと組み合わせることで、多数のα-ブロモカルボン酸誘導体の還元のために適用される可能性があります。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
Does not sustain combustion.
引火点(℃)
Does not sustain combustion.
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
208450-5G:
208450-25G:
208450-VAR:
208450-BULK:
208450-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Triphenylphosphine/germanium(IV) chloride combination: A new agent for the reduction of a-bromo carboxylic acid derivatives
Kagoshima H, et al.
Tetrahedron Letters, 39(10), 1203-1206 (1998)
Zheng Gong et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(36), 24513-24521 (2017-07-20)
Spinel-phase Zn
Ian R. Beattie et al.
Inorganic chemistry, 37(23), 6032-6034 (2001-10-24)
The Raman spectrum of Ge(2)Cl(6) shows close analogies with that of the isoelectronic [Ga(2)Cl(6)](2)(-). A band at 262 cm(-)(1) is assigned as principally a Ge-Ge stretching mode. The compound is very moisture-sensitive and decomposes readily in vacuo to give GeCl(4)
GeS2 and GeSe2 PECVD from GeCl4 and Various Chalcogenide Precursors.
Whitham PJ, et al.
Plasma Chemistry and Plasma Processing, 34(4), 755-766 (2014)
Zehui Zhang et al.
ChemSusChem, 4(1), 131-138 (2011-01-13)
Direct conversion of carbohydrates into 5-hydroxymethylfurfural (HMF) catalyzed by germanium(IV) chloride in ionic liquids has been investigated in search of an efficient and environmentally friendly process. Monosaccharides D-fructose and D-glucose, disaccharides sucrose and maltose, and even the polysaccharide cellulose were
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
208450-100G
208450-25G4061838769817
208450-5G4061838769824