Merck
573515
Sigma-Aldrich
塩化ゲルマニウム(II)ジオキサン錯体(1:1)
別名:
ジオキサンジクロロゲルミレン, 二塩化ゲルマニウムジオキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8Cl2GeO2
CAS番号:
分子量:
231.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: germanium
濃度
25.3-35.8% (silver nitrate titration)
SMILES記法
Cl[Ge]Cl.C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2.Cl2Ge/c1-2-6-4-3-5-1;1-3-2/h1-4H2;
InChI Key
NYMJLNHIEKAQSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化ゲルマニウム(II)ジオキサン錯体(1:1)は、有機合成における還元剤として、また他のゲルマニウムベースのナノ粒子や錯体の調製に使用される有機金属化合物です。
アプリケーション
塩化ゲルマニウム(II)ジオキサン錯体は以下で前駆体として使用できます:
  • 酸化ゲルマニウムナノ粒子の合成。
  • ゲルマニウム薄膜を作製するための原子層堆積前駆体として使用できる複素環ゲルミレン錯体の調製。
さまざまな有機変換における還元剤としても使用できます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
573515-VAR:
573515-BULK:
573515-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
573515-10G4061832620992