Merck
409308
Sigma-Aldrich
ヨウ化スズ(II)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
別名:
ヨウ化第一スズ, 二ヨウ化スズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SnI2
CAS番号:
分子量:
372.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
beads
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
−10 mesh
bp
714 °C (lit.)
mp
320 °C (lit.)
密度
5.28 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[SnH2]I
InChI
1S/2HI.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ化スズ(II)は、鉛を含まない無毒のハイブリッドペロブスカイト材を調製する前駆体として広く使用されています。スズベースのペロブスカイトは、高い電荷担体移動度および吸収係数、小さな励起子結合エネルギーなど、優れた電気的および光学的特性を示します。
アプリケーション
ヨウ化スズ(II)は、効率的なハイブリッドペロブスカイト太陽電池(HPSC) を調製する出発材料として 使用できます。少量の2Dスズ膜を添加すると、 ヨウ化ホルムアミジニウムスズ(FASnI3)膜に 明確な配向と優れた結晶性が生じます。これにより、電荷担体の寿命が長くなり、 HPSCの性能が向上します。
また、溶液処理可能な層状ハイブリッド[CH3(CH2)11NH3]SnI3半導体の調製にも使用できます。
特徴および利点
Tin(II) iodide AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis is designed and tested under stringent dry manufacturing conditions to ensure low water content, trace metal purity of 99.99%, and low surface area-to-volume ratio. The salt possesses excellent electrical and optical properties such as high charge carrier mobility,absorption coefficient, and small exciton binding energies. The advantages of our AnhydroBeads salts are as follows:
1) Reduced uptake rate of environmental moisture minimizes caking, dusting, and static buildup for repeated easy handling.
2) Higher crucible packing densities and lower volatility in high-temperature solid state procedures.
3) Easier pneumatic loading of salts to sample chambers due to less clogging issues associated with powdered salt counterparts.
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system,hematopoietic system, Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
409308-5G-PW:
409308-VAR:
409308-5G:4548173146799
409308-BULK:
409308-25G:4548173146782
409308-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liang, K. et al.
Chemistry of Materials, 10, 403-403 (1998)
Kohei Nishimura et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(34), 31105-31110 (2019-08-07)
In the composition of Q0.1(FA0.75MA0.25)0.9SnI3, Q is replaced with Na+, K+, Cs+, ethylammonium+ (EA+), and butylammonium+ (BA+), respectively, and the relationship between actually measured lattice strain and photovoltaic performances is discussed. The lattice strain evaluated by the Williamson-hall plot of